Documenti fondamentali
AMBH93D538DE
Ambeed, Inc.
N-Hydroxyisobutyramidine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
102.14
Numero MDL:
Iupac Name
N-hydroxy-2-methylpropanimidamide
Inchi Code
1S/C4H10N2O/c1-3(2)4(5)6-7/h6-7H,5H2,1-2H3
InChI
KRPQIXIOPWRZKH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/35613-84-4.html
Synonym
N-Hydroxyisobutyrimidamide
Pittogrammi
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/35613-84-4.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)