Documenti fondamentali
AMBH93D538C4
Ambeed, Inc.
1H-Imidazol-4-amine dihydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.01
Numero MDL:
Iupac Name
1H-imidazol-4-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C3H5N3.2ClH/c4-3-1-5-2-6-3;;/h1-2H,4H2,(H,5,6);2*1H
InChI
DUMKPSWHQBNFMQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/111005-19-7.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)