Documenti fondamentali
AMBH93D53877
Ambeed, Inc.
4-Formyl-2-methoxy-benzonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
161.16
Numero MDL:
Iupac Name
4-formyl-2-methoxybenzonitrile
Inchi Code
1S/C9H7NO2/c1-12-9-4-7(6-11)2-3-8(9)5-10/h2-4,6H,1H3
InChI
RIKJENUWHKDHIW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/21962-49-2.html
Pittogrammi
Skull and crossbonesExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.ambeed.com/products/21962-49-2.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)