AMBH93D537FF
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 4-(4-bromo-3-methyl-1H-pyrazol-1-yl)piperidine-1-carboxylate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl 4-(4-bromo-3-methyl-1H-pyrazol-1-yl)-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C14H22BrN3O2/c1-10-12(15)9-18(16-10)11-5-7-17(8-6-11)13(19)20-14(2,3)4/h9,11H,5-8H2,1-4H3
InChI
AJSSJSOFUNJLOX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)