Documenti fondamentali
AMBH93D537BF
Ambeed, Inc.
1-Methyl-1H-1,2,4-triazole-3-carbaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
111.1
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
1-methyl-1H-1,2,4-triazole-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C4H5N3O/c1-7-3-5-4(2-8)6-7/h2-3H,1H3
InChI
NLBSACQGJDXXNQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/126748-87-6.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)