Documenti fondamentali
AMBH93D53716
Ambeed, Inc.
Potassium trifluoro(4-methylbenzyl)borate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.06
Numero MDL:
Iupac Name
potassium trifluoro(4-methylbenzyl)borate(1-)
Inchi Code
1S/C8H9BF3.K/c1-7-2-4-8(5-3-7)6-9(10,11)12;/h2-5H,6H2,1H3;/q-1;+1
InChI
YLBJYQGBHCAOKW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1422539-95-4.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)