Documenti fondamentali
AMBH93D53657
Ambeed, Inc.
2,2-Difluoroethyl trifluoromethanesulphonate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
214.11
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2,2-difluoroethyl trifluoromethanesulfonate
Inchi Code
1S/C3H3F5O3S/c4-2(5)1-11-12(9,10)3(6,7)8/h2H,1H2
InChI
NKULBUOBGILEAR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/74427-22-8.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)