Documenti fondamentali
AMBH93D53612
Ambeed, Inc.
2-(3-Methyl-3H-diazirin-3-yl)ethyl 4-methylbenzenesulfonate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
254.31
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2-(3-methyl-3H-diazirin-3-yl)ethyl 4-methylbenzenesulfonate
Inchi Code
1S/C11H14N2O3S/c1-9-3-5-10(6-4-9)17(14,15)16-8-7-11(2)12-13-11/h3-6H,7-8H2,1-2H3
InChI
MZQMGXQUJVZNBT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/25055-84-9.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)