Documenti fondamentali
AMBH93D535D9
Ambeed, Inc.
8-Bromo-3-iodo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
390.93
Numero MDL:
Iupac Name
8-bromo-3-iodo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Inchi Code
1S/C8H3BrF3IN2/c9-5-1-4(8(10,11)12)3-15-6(13)2-14-7(5)15/h1-3H
InChI
LLXJUNMIVIACER-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2384795-34-8.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)