Documenti fondamentali
AMBH93D535D5
Ambeed, Inc.
5-Bromo-2-hydrazinylbenzoic acid hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
267.51
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
5-bromo-2-hydrazinobenzoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H7BrN2O2.ClH/c8-4-1-2-6(10-9)5(3-4)7(11)12;/h1-3,10H,9H2,(H,11,12);1H
InChI
GOKHHDKFFMKKIM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1260776-15-5.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)