AMBH93D534F4
Ambeed, Inc.
6,7-Dihydro-5H-pyrrolo[3,4-d]pyrimidin-2-amine dihydrochloride
About This Item
Iupac Name
6,7-dihydro-5H-pyrrolo[3,4-d]pyrimidin-2-ylamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C6H8N4.2ClH/c7-6-9-2-4-1-8-3-5(4)10-6;;/h2,8H,1,3H2,(H2,7,9,10);2*1H
InChI
IDVFIDIYCKHAEX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)