Documenti fondamentali
AMBH6FD84619
Ambeed, Inc.
Methyl 2-bromo-3-methoxypropanoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
197.03
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
methyl 2-bromo-3-methoxypropanoate
Inchi Code
1S/C5H9BrO3/c1-8-3-4(6)5(7)9-2/h4H,3H2,1-2H3
InChI
NVBLRKGCQVZDMQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/27704-96-7.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)