AMBH6FD844A4
Ambeed, Inc.
4-Aminotetrahydropyran-4-carboxylic Acid
About This Item
Iupac Name
4-aminotetrahydro-2H-pyran-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H11NO3/c7-6(5(8)9)1-3-10-4-2-6/h1-4,7H2,(H,8,9)
InChI
DPDPQQHHTHKSRN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)