Documenti fondamentali
AMBH6FD84376
Ambeed, Inc.
3,3-Dibromo-azepan-2-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
270.95
Numero MDL:
Iupac Name
3,3-dibromo-2-azepanone
Inchi Code
1S/C6H9Br2NO/c7-6(8)3-1-2-4-9-5(6)10/h1-4H2,(H,9,10)
InChI
KJIRIIANVAJNNI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/56987-35-0.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)