Documenti fondamentali
AMBH6FD8436F
Ambeed, Inc.
8-Bromo-6-fluorochroman
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
231.06
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
8-bromo-6-fluorochromane
Inchi Code
1S/C9H8BrFO/c10-8-5-7(11)4-6-2-1-3-12-9(6)8/h4-5H,1-3H2
InChI
CWHBRNOMRBEAOU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/746638-33-5.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/746638-33-5.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)