Documenti fondamentali
AMBH6FD841D5
Ambeed, Inc.
4-(Methylcarbamoyl)benzoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.18
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
4-[(methylamino)carbonyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C9H9NO3/c1-10-8(11)6-2-4-7(5-3-6)9(12)13/h2-5H,1H3,(H,10,11)(H,12,13)
InChI
ZYTCRZMJZJPYEG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/23754-45-2.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)