AMBH6FD840BF
Ambeed, Inc.
3-Cyclopropyl-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
About This Item
Iupac Name
3-cyclopropyl-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
Inchi Code
1S/C7H11N3/c1-10-7(8)4-6(9-10)5-2-3-5/h4-5H,2-3,8H2,1H3
InChI
YWHWPIRLFHZSFS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/118430-74-3.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)