Documenti fondamentali
AMBH6FD7F951
Ambeed, Inc.
6-Chloro-1-methyl-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
167.6
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
6-chloro-1-methyl-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Inchi Code
1S/C7H6ClN3/c1-11-6-2-7(8)9-3-5(6)4-10-11/h2-4H,1H3
InChI
QWXPDGKKDNDTLI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1558302-68-3.html
Pittogrammi
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)