Documenti fondamentali
AMBH6FD7F844
Ambeed, Inc.
Ethyl 7-chloro-2-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
238.67
Numero MDL:
Iupac Name
ethyl 7-chloro-2-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H11ClN2O2/c1-3-16-11(15)10-7(2)13-9-6-8(12)4-5-14(9)10/h4-6H,3H2,1-2H3
InChI
MYPGLDGWMWXYAA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1335053-81-0.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)