Documenti fondamentali
AMBH6FD7F81E
Ambeed, Inc.
6-Chloro-3-fluoro-2-iodopyridine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
257.43
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
6-chloro-3-fluoro-2-iodopyridine
Inchi Code
1S/C5H2ClFIN/c6-4-2-1-3(7)5(8)9-4/h1-2H
InChI
MINXERMPCQJEFL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1211590-36-1.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)