AMBH6FD7F814
Ambeed, Inc.
4-Chlorobutan-1-amine hydrochloride
About This Item
Iupac Name
4-chloro-1-butanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H10ClN.ClH/c5-3-1-2-4-6;/h1-4,6H2;1H
InChI
NSDWMQZDGGQRLM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)