AMBH6FD7F803
Ambeed, Inc.
2-Bromo-6-iodophenol
About This Item
Iupac Name
2-bromo-6-iodophenol
Inchi Code
1S/C6H4BrIO/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3,9H
InChI
ZZBRPSNXUDZTRX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/2040-86-0.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)