Documenti fondamentali
AMBH6FD7F796
Ambeed, Inc.
2-Chloro-N-(3-methoxyphenyl)acetamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
199.64
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2-chloro-N-(3-methoxyphenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C9H10ClNO2/c1-13-8-4-2-3-7(5-8)11-9(12)6-10/h2-5H,6H2,1H3,(H,11,12)
InChI
JJNAIBJFYFWTIA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/17641-08-6.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)