Documenti fondamentali
AMBH6FD7F766
Ambeed, Inc.
4-Bromoquinoline-6-carboxamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
251.08
Numero MDL:
Iupac Name
4-bromoquinoline-6-carboxamide
Inchi Code
1S/C10H7BrN2O/c11-8-3-4-13-9-2-1-6(10(12)14)5-7(8)9/h1-5H,(H2,12,14)
InChI
HTWULJHKDWAWRS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2383346-49-2.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)