Documenti fondamentali
AMBH6FD7F736
Ambeed, Inc.
Methyl 2,3-Dichlorophenylacetate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
219.07
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
methyl (2,3-dichlorophenyl)acetate
Inchi Code
1S/C9H8Cl2O2/c1-13-8(12)5-6-3-2-4-7(10)9(6)11/h2-4H,5H2,1H3
InChI
XUMYFVFSYKMRDF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/10328-87-7.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)