Documenti fondamentali
AMBH6FD7F6ED
Ambeed, Inc.
2,5-Dichloro-1,3-dimethylbenzene
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
175.06
Numero MDL:
Iupac Name
2,5-dichloro-1,3-dimethylbenzene
Inchi Code
1S/C8H8Cl2/c1-5-3-7(9)4-6(2)8(5)10/h3-4H,1-2H3
InChI
NUXAUCXMSVFGME-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/68266-70-6.html
Synonym
2,5-dichloro-1,3-dimethylbenzene
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)