Documenti fondamentali
AMBH6FD7F6B6
Ambeed, Inc.
1-(6-Aminonaphthalen-2-yl)ethanone
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
185.23
Numero MDL:
Iupac Name
1-(6-amino-2-naphthyl)ethanone
Inchi Code
1S/C12H11NO/c1-8(14)9-2-3-11-7-12(13)5-4-10(11)6-9/h2-7H,13H2,1H3
InChI
JNLSPLHVEKEGGK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/7470-88-4.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)