Documenti fondamentali
AMBH6FD7F691
Ambeed, Inc.
(5-Bromopyridin-3-yl)methanol hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
224.48
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Iupac Name
(5-bromo-3-pyridinyl)methanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H6BrNO.ClH/c7-6-1-5(4-9)2-8-3-6;/h1-3,9H,4H2;1H
InChI
LWMKWJMLIFBMJQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/22620-36-6.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/22620-36-6.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)