Documenti fondamentali
AMBH6FD7F680
Ambeed, Inc.
2-Chloro-5-methoxybenzonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
167.59
Numero MDL:
Iupac Name
2-chloro-5-methoxybenzonitrile
Inchi Code
1S/C8H6ClNO/c1-11-7-2-3-8(9)6(4-7)5-10/h2-4H,1H3
InChI
XRFLIOTUXVHNIB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/127667-00-9.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)