Documenti fondamentali
AMBH6FD7F646
Ambeed, Inc.
2,6-Difluoronicotinaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
143.09
Numero MDL:
Iupac Name
2,6-difluoronicotinaldehyde
Inchi Code
1S/C6H3F2NO/c7-5-2-1-4(3-10)6(8)9-5/h1-3H
InChI
ZYCCUPSLEFLBNR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-Solid or Liquid or Lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/155601-65-3.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)