Documenti fondamentali
AMBH58176AC9
Ambeed, Inc.
4-Bromo-N-methyl-2-nitroaniline
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
231.05
Numero MDL:
Iupac Name
4-bromo-N-methyl-2-nitroaniline
Inchi Code
1S/C7H7BrN2O2/c1-9-6-3-2-5(8)4-7(6)10(11)12/h2-4,9H,1H3
InChI
IFTUKVAJYOQKRS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/53484-26-7.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)