Documenti fondamentali
AMBH58176AB3
Ambeed, Inc.
1-Benzylguanidine hemisulfate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
396.47
Numero MDL:
Iupac Name
sulfuric acid compound with N-benzylguanidine (1:2)
Inchi Code
1S/2C8H11N3.H2O4S/c2*9-8(10)11-6-7-4-2-1-3-5-7;1-5(2,3)4/h2*1-5H,6H2,(H4,9,10,11);(H2,1,2,3,4)
InChI
SQYPEJLKAOZVHW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2551-73-7.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)