Documenti fondamentali
AMBH58176A7E
Ambeed, Inc.
1-Benzofuran-2-yl(pyridin-3-yl)methanamine 2hcl
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
297.18
Numero MDL:
Iupac Name
1-benzofuran-2-yl(3-pyridinyl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C14H12N2O.2ClH/c15-14(11-5-3-7-16-9-11)13-8-10-4-1-2-6-12(10)17-13;;/h1-9,14H,15H2;2*1H
InChI
OUKXGAAMJOMUQC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1303889-76-0.html
Synonym
Benzofuran-2-yl(pyridin-3-yl)methanamine dihydrochloride
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)