AMBH58176A7C
Ambeed, Inc.
(5-Methylpyrazin-2-yl)methanamine
About This Item
Iupac Name
(5-methyl-2-pyrazinyl)methanamine
Inchi Code
1S/C6H9N3/c1-5-3-9-6(2-7)4-8-5/h3-4H,2,7H2,1H3
InChI
MPBCUCGKHDEUDD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/132664-85-8.html
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)