AMBH58176A44
Ambeed, Inc.
7-Fluoroindoline
About This Item
Iupac Name
7-fluoroindoline
Inchi Code
1S/C8H8FN/c9-7-3-1-2-6-4-5-10-8(6)7/h1-3,10H,4-5H2
InChI
AGJTUVBSTFSZFY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/769966-04-3.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)