Documenti fondamentali
AMBH58176A1C
Ambeed, Inc.
Amino-PEG8-Boc
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
497.63
Numero MDL:
Iupac Name
tert-butyl 1-amino-3,6,9,12,15,18,21,24-octaoxaheptacosan-27-oate
Inchi Code
1S/C23H47NO10/c1-23(2,3)34-22(25)4-6-26-8-10-28-12-14-30-16-18-32-20-21-33-19-17-31-15-13-29-11-9-27-7-5-24/h4-21,24H2,1-3H3
InChI
UMJVFHNJPJVDSB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/756526-06-4.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/756526-06-4.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)