Documenti fondamentali
AMBH58176A03
Ambeed, Inc.
6-Chloro-3-fluoropyridin-2-ol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
147.54
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
6-chloro-3-fluoropyridin-2-ol
Inchi Code
1S/C5H3ClFNO/c6-4-2-1-3(7)5(9)8-4/h1-2H,(H,8,9)
InChI
OVBUBBZWODRDRD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1369769-03-8.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1369769-03-8.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)