Documenti fondamentali
AMBH581769C9
Ambeed, Inc.
2-Fluoro-4-(propan-2-yl)benzoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.19
Numero MDL:
Iupac Name
2-fluoro-4-isopropylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C10H11FO2/c1-6(2)7-3-4-8(10(12)13)9(11)5-7/h3-6H,1-2H3,(H,12,13)
InChI
FUKJKOYSMFXNRZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1341179-82-5.html
Synonym
2-Fluoro-4-isopropylbenzoic acid
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)