Documenti fondamentali
AMBH58176977
Ambeed, Inc.
Ethyl 4-phenylbutanoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.26
Numero MDL:
Iupac Name
ethyl 4-phenylbutanoate
Inchi Code
1S/C12H16O2/c1-2-14-12(13)10-6-9-11-7-4-3-5-8-11/h3-5,7-8H,2,6,9-10H2,1H3
InChI
GGFNXKFGVQQNRV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/10031-93-3.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/10031-93-3.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)