AMBH581767CC
Ambeed, Inc.
6-Bromoquinoline hydrochloride
About This Item
Iupac Name
6-bromoquinoline hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H6BrN.ClH/c10-8-3-4-9-7(6-8)2-1-5-11-9;/h1-6H;1H
InChI
DBBDYPKQZYXQFI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)