Documenti fondamentali
AMBH5817677B
Ambeed, Inc.
5-Methoxy-6-nitrobenzo[d][1,3]dioxole
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
197.15
Numero MDL:
Iupac Name
5-methoxy-6-nitro-1,3-benzodioxole
Inchi Code
1S/C8H7NO5/c1-12-6-3-8-7(13-4-14-8)2-5(6)9(10)11/h2-3H,4H2,1H3
InChI
PSDYVDORVSBOQW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/10310-02-8.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)