Documenti fondamentali
AMBH5817664E
Ambeed, Inc.
Benzo[d]oxazole-5-carbaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
147.13
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
1,3-benzoxazole-5-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C8H5NO2/c10-4-6-1-2-8-7(3-6)9-5-11-8/h1-5H
InChI
NOZVUPWWWWWFEV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/638192-65-1.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/638192-65-1.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)