AMBH5816BAB5
Ambeed, Inc.
2-(4-Amino-2-fluorophenyl)acetic acid
About This Item
Iupac Name
(4-amino-2-fluorophenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H8FNO2/c9-7-4-6(10)2-1-5(7)3-8(11)12/h1-2,4H,3,10H2,(H,11,12)
InChI
OENIGBRUGRNUDR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)