Documenti fondamentali
AMBH5816B7AD
Ambeed, Inc.
6-Bromo-2,5-dimethylbenzo[d]thiazole
Scegli un formato
100 MG
CHF 110.21
SKU del venditore: A172566-100MG
CHF 110.21
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 110.21
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
242.14
Numero MDL:
SKU del venditore: A172566-100MG
CHF 110.21
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
6-bromo-2,5-dimethylbenzo[d]thiazole
Inchi Code
1S/C9H8BrNS/c1-5-3-8-9(4-7(5)10)12-6(2)11-8/h3-4H,1-2H3
InChI
HAFVLYMSCHNSRD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/178396-28-6.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)