AMBH580649CE
Ambeed, Inc.
Methyl 4-bromo-7-methoxybenzo[d][1,3]dioxole-5-carboxylate
About This Item
Iupac Name
methyl 4-bromo-7-methoxy-1,3-benzodioxole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H9BrO5/c1-13-6-3-5(10(12)14-2)7(11)9-8(6)15-4-16-9/h3H,4H2,1-2H3
InChI
LBTTXOWOLNELBG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)