Documenti fondamentali
AMBH580649C5
Ambeed, Inc.
1,3,3-Trimethyl-3,4-dihydroisoquinoline
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
173.26
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
1,3,3-trimethyl-3,4-dihydroisoquinoline
Inchi Code
1S/C12H15N/c1-9-11-7-5-4-6-10(11)8-12(2,3)13-9/h4-7,13H,1,8H2,2-3H3
InChI
BAAWARPXSICMOY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/79023-51-1.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)