Documenti fondamentali
AMBH58064941
Ambeed, Inc.
4-Bromo-N-methylpicolinamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
215.05
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
4-bromo-N-methyl-2-pyridinecarboxamide
Inchi Code
1S/C7H7BrN2O/c1-9-7(11)6-4-5(8)2-3-10-6/h2-4H,1H3,(H,9,11)
InChI
MCICFBBFLFBLJW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless or White to Yellow Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1209459-88-0.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)