Documenti fondamentali
AMBH5806491C
Ambeed, Inc.
1,8-Naphthyridine-2-carbaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.16
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
[1,8]naphthyridine-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H6N2O/c12-6-8-4-3-7-2-1-5-10-9(7)11-8/h1-6H
InChI
TXEQVJDZTRPUKO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/64379-45-9.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)