Documenti fondamentali
AMBH580648BB
Ambeed, Inc.
2,4,6-Trihydroxy-3-methylbenzaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.15
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2,4,6-trihydroxy-3-methylbenzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H8O4/c1-4-6(10)2-7(11)5(3-9)8(4)12/h2-3,10-12H,1H3
InChI
NUIFJORMHWBUMI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/55743-13-0.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/55743-13-0.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)