Documenti fondamentali
AMBH580647D3
Ambeed, Inc.
1,3-Dimethyl-2-oxo-2,3-dihydro-1H-benzo[d]imidazole-5-carbaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.2
Numero MDL:
Iupac Name
1,3-dimethyl-2-oxo-2,3-dihydro-1H-benzimidazole-5-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C10H10N2O2/c1-11-8-4-3-7(6-13)5-9(8)12(2)10(11)14/h3-6H,1-2H3
InChI
PFRNWHRHGONGPG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/55241-49-1.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)